920347
Lithium hexafluoroarsenate(V)
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
LiAsF6, Lithium fluoarsenate, Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤100 ppm H2O
Punto di fusione
240 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)