919934
NanoFabTx™ reagent
PEGPLA-H-M
Sinonimo/i:
NanoFabTx™
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)