919527
Selenium nanoparticles
150 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Sinonimo/i:
SeNP
Stato
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
0.15 wt. % in water
Dimensione particelle
150 nm
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.