Documenti fondamentali
918857
Sigma-Aldrich
Tetracalcium phosphate (TTCP) powder
≥98%, ≤50 μm particle size
Scegli un formato
10 G
CHF 212.00
CHF 212.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 212.00
About This Item
Formula condensata:
Ca4(PO4)2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 212.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Dimensione particelle
≤50 μm
Stringa SMILE
[Ca].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O]
InChI
1S/Ca.H3O4P.O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);/p-3
QOYIAXYUCQDEAW-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Tetracalcium phosphate (TTCP) is used in calcium hydroxide cements, and hydrolyzes slowly to form calcium hydroxide and a thin insoluble apatite layer that prevents further reaction.[1] TTCP has a calcium phosphate phase with a Ca/P ratio greater than stoichiometric hydroxyapatite (HA) which makes it useful as a ceramic biomaterial.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Calcium phosphates in biomedical applications: materials for the future?
Habraken W, et al.
Materials Today, 19(2), 69-87 (2016)
Tetracalcium phosphate: Synthesis, properties and biomedical applications
Moseke C, et al.
Acta Biomaterialia, 6(10), 3815-3823 (2010)