Documenti fondamentali
917346
1,3,5-Trimethoxy-13C3-benzene
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C6H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.17
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3]OC1=CC(O[13CH3])=CC(O[13CH3])=C1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)