915203
NanoFabTx™ reagent
PEGPCL-L
Sinonimo/i:
Formulation kit, NanoFabTx™
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)