Documenti fondamentali
91376
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1-butanol
≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CN(C)CCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-7(2)5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
QCTOLMMTYSGTDA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)