Documenti fondamentali
913502
Sigma-Aldrich
Si-OMeTPA
98%
Scegli un formato
500 MG
CHF 257.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 257.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C80H72N4O8Si
Peso molecolare:
1245.54
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Assorbanza UV
λ: 221 nm Amax
λ: 313 nm Amax
Applicazioni
This is a dopant free, high-performance hole transport material having outstanding performance compared to SpiroMeOTAD.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Severin N Habisreutinger et al.
The journal of physical chemistry letters, 5(23), 4207-4212 (2015-08-19)
Here, we report the use of polymer-wrapped carbon nanotubes as a means to enhance charge extraction through undoped spiro-OMeTAD. With this approach a good solar cell performance is achieved without the implementation of conventional doping methods. We demonstrate that a
Dopant-Free Planar n-i-p Perovskite Solar Cells with Steady-State Efficiencies Exceeding 18%
S N Habisreutinger, et al.
ACS Energy Letters, 2, 622-622 (2017)