913111
Hexane-1,6-diammonium bromide
Sinonimo/i:
1,6-Hexanediamine, Dihydrobromide (8CI,9CI) 1,6-Hexanediammonium dibromide, Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydrobromide, NHEXDAB
Descrizione
Identity by (1H NMR)
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
XSYPBULLQGGYPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)