Documenti fondamentali
913103
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2N2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.41
Codice UNSPSC:
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N#[13C][Zn][13C]#N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)