913014
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II)
≥95%
Sinonimo/i:
Ni(dppp)Br2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
- Solid state metathesis polycondensation
- Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
- Double bond isomerization
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.