91141
2,4,6-Trichloroaniline
technical, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
P. ebollizione
262 °C (lit.)
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?