Documenti
911372
Lithium-7Li bromide
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
7LiBr
Peso molecolare:
86.92
Codice UNSPSC:
41116105
Purezza isotopica
≥99 atom % 7Li
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
depleted
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1