Documenti fondamentali
910120
Butyronitrile-13C4,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CH313CH213CH213C15N
Peso molecolare:
74.07
Codice UNSPSC:
12352116
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+5
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - (in analogy to similar products)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)