Documenti fondamentali
90802
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium bromide
≥98.0%
Sinonimo/i:
Methyltributylammonium bromide
Scegli un formato
100 G
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 356.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.29
Beilstein:
3704268
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
crystals
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)