Documenti fondamentali
906271
cis-(−)-Limonene oxide
Sinonimo/i:
(−)-cis-Limonene 1,2-epoxide, cis-(−)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (−)-cis-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (1S,2R,4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, (1S,4S)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (1S,4S,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Scegli un formato
5 G
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 233.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.22
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Densità
0.913 g/mL
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Applicazioni
cis-(−)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L,et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)