905747
Gold nanospheres
100 nm, FITC and NHS functionalized, powder
Sinonimo/i:
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
Stato
nanospheres
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)