765511
Gold nanoparticles
20 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEG 5000
Livello qualitativo
Stato
dispersion in H2O
nanoparticles
Confezionamento
poly bottle of 1 mL
OD
50
Diametro
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
AuNPs may be used to prepare SARS-CoV-2 conjugate for COVID-19 detection using lateral flow immunoassay technique.[3][4] It may also be used in the immobilization of antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19.[5] It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.[5]
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)