905615
Gold nanospheres
100 nm, FITC and amine functionalized, powder
Sinonimo/i:
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
nanospheres
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3