905186
(9-Bromononyl)triphenylphosphonium bromide
Sinonimo/i:
Bromononane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H33BrP.BrH/c28-23-15-4-2-1-3-5-16-24-29(25-17-9-6-10-18-25,26-19-11-7-12-20-26)27-21-13-8-14-22-27;/h6-14,17-22H,1-5,15-16,23-24H2;1H/q+1;/p-1
ACKJFSDDEOFXHT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
Targeting lipophilic cations to mitochondria
Photoswitchable polyfluorophores based on perylenemonoimide-dithienylethene conjugates as super-resolution MitoTrackers
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3