Documenti
904244
Sigma-Aldrich
Glycochenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26D9H34NO5
Peso molecolare:
458.68
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C1([2H])[2H])([2H])C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)CC2)(C)CC3)([2H])C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C4
Categorie correlate
Confezionamento
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C