902543
Propargyl-PEG4-acid
Sinonimo/i:
4,7,10,13-Tetraoxahexadec-15-ynoic acid, Propargyl-PEG4-CH2CO2H
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Disponibilità
available only in USA
Indice di rifrazione
n/D 1.460
Densità
1.164 g/mL
Gruppo funzionale
alkyne
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCC#C)=O
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3