Documenti fondamentali
902438
Sigma-Aldrich
Cytidine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Scegli un formato
1 MG
CHF 112.00
25 MG
CHF 1’220.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 112.00
25 MG
CHF 1’220.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D14N3Na2O14P3
Peso molecolare:
541.21
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+14
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1N=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N([2H])[2H]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)