902314
[CpRu(Fmoc-tyrosin)]CF3CO2
Sinonimo/i:
Fmoc-protected ruthenium tyrosine amino acid derivative, Peptide radiolabel precursor, [18F]Fluorophenylalanine peptide residue precursor
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C]1[CH][CH][C](CC(NC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O)C(O)=O)[CH][CH]1.F[C-](F)F.O=C=O.[Ru+].c5cccc5
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)