901645
Methoxy poly(ethylene glycol) KAT
PEG average Mn 20,000
Sinonimo/i:
KAT PEG 20k, mPEG KAT
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or solid
PM
PEG average Mn 20,000
PEG ~20,000 Da
Colore
off-white to pale yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)