901606
tert-Butyl carbazate solution
1.0 M in dichloromethane
Sinonimo/i:
tert-Butoxycarbonyl hydrazide, tert-Butyl hydrazinecarboxylate, Boc-hydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in dichloromethane
Indice di rifrazione
n/D 1.427
Densità
1.290 g/mL
Gruppo funzionale
amine
hydrazine
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent used in solid phase peptide synthesis[2] and in α-amino aldehyde optical purity determinations.[3] Condenses with aldehydes to form hydrazones which are intermediates in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors.[4]
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)