Documenti fondamentali
901593
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
Sinonimo/i:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Formula condensata:
C3H4O3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Concentrazione
1 M in THF
Indice di rifrazione
n/D 1.4095
Densità
0.9079
Stringa SMILE
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Valuable building block or solvent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Kidney, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
0.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2