901588
1,3-Propanesultone solution
1 M in THF
Sinonimo/i:
1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide, 3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1 M in THF
Indice di rifrazione
n/D 1.4144
Densità
0.9266 g/mL
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- preparation of poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine], a new ionic conjugated polymer[1]
- preparation of novel poly(4-vinylpyridine) supported acidic ionic liquid catalyst[2]
- preparation of poly((2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-co-3-dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate)-coated mesoporous silica nanoparticles[3]
- sulfonation of surface of self-assembled nanoporous silica colloidal crystalline films comprised of 184nm-diameter silica spheres[4]
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)