901546
Poly(M(EO)2MA:Poly(OEGMA) 90:10
hydrazide functionalized, 25 wt. % (solution in water)
Sinonimo/i:
PEGMA-co-POEGMA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
PM
Mw ~20,000 g/mol
Concentrazione
25 wt. % (solution in water)
Colore
clear colorless to pale yellow
Gruppo funzionale
hydrazide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
This product is provided as a 25 wt% solution in water, ready to be diluted for your specific application. Please see the technical bulletin on the product page for dilution instructions and hydrogel preparation instructions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)