Documenti fondamentali
901262
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
About This Item
Formula condensata:
85RbCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.36
Codice UNSPSC:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99.5 atom % (85Rb)
Saggio
≥99.5% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[85Rb]Cl
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)