901185
3,3′-Diethoxypropyl methacrylate
≥98.0%, contains ≤100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
3,3-Diethoxypropyl 2-methylprop-2-enoate, DEPMA, Diethoxypropyl methacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
contiene
≤100 ppm MEHQ as inhibitor
Colore
colorless to pale yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-13-10(14-6-2)7-8-15-11(12)9(3)4/h10H,3,5-8H2,1-2,4H3
CPARKAXEDHCHNX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C