901144
nPDI
Sinonimo/i:
Hexyl N-annulated perylene diimide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Band gap: 2.1 eV
Forma fisica
powder
Solubilità
chloroform: soluble
Energia dell’orbitale
HOMO -5.8 eV
LUMO -3.7 eV
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.