Documenti fondamentali
900947
Sigma-Aldrich
ITIC-M
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C96H86N4O2S4
Peso molecolare:
1456.00
Codice UNSPSC:
12352101
Descrizione
Band gap: 1.6 eV
Saggio
≥97%
Stato
solid
Solubilità
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Energia dell’orbitale
HOMO -5.58 eV 
LUMO -3.98 eV 
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(/C1=C/C3=CC(S4)=C(S3)C5=C4C(C=C(C(C6=CC=C(C=C6)CCCCCC)(C7=CC=C(C=C7)CCCCCC)C8=C9SC%10=C8SC(/C=C%11C(C(C=CC=C%12)=C%12C/%11=O)=C(C#N)C#N)=C%10)C9=C%13)=C%13C5(C%14=CC=C(C=C%14)CCCCCC)C%15=CC=C(C=C%15)CCCCCC)=C(C#N)C#N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Sunsun Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(42), 9423-9429 (2016-09-09)
Fine energy-level modulations of small-molecule acceptors (SMAs) are realized via subtle chemical modifications on strong electron-withdrawing end-groups. The two new SMAs (IT-M and IT-DM) end-capped by methyl-modified dicycanovinylindan-1-one exhibit upshifted lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) levels, and hence higher open-circuit
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.