Documenti fondamentali
900803
Sigma-Aldrich
ITIC-DM
Sinonimo/i:
IT-2M
Scegli un formato
100 MG
CHF 552.00
CHF 552.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 552.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C98H90N4O2S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1484.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
CHF 552.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Band gap: 2.16 eV
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Solubilità
organic solvents: soluble
Energia dell’orbitale
HOMO -5.45 eV 
LUMO -3.29 eV 
Stringa SMILE
[s]1c2c([s]c(c2)\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)C)C)C/%14=C(C#N)C#N)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)C)C)C/%12=C(C#N)C#N)(c9ccc(cc9)CCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCC
InChI
1S/C98H90N4O2S4/c1-9-13-17-21-25-63-29-37-69(38-30-63)97(70-39-31-64(32-40-70)26-22-18-14-10-2)83-53-80-84(54-79(83)93-89(97)95-85(107-93)51-73(105-95)49-81-87(67(55-99)56-100)75-45-59(5)61(7)47-77(75)91(81)103)98(71-41-33-65(34-42-71)27-23-19-15-11-3,72-
CJZPUZYWUPJTPK-UNAFEMLISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sunsun Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(42), 9423-9429 (2016-09-09)
Fine energy-level modulations of small-molecule acceptors (SMAs) are realized via subtle chemical modifications on strong electron-withdrawing end-groups. The two new SMAs (IT-M and IT-DM) end-capped by methyl-modified dicycanovinylindan-1-one exhibit upshifted lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) levels, and hence higher open-circuit
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.