900816
i-Propylammonium bromide
≥98%
Sinonimo/i:
Greatcell Solar®, Propan-2-aminium bromide, iso-Propylammonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.