Documenti fondamentali
900768
Sigma-Aldrich
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst
≥98%
Sinonimo/i:
Ti-Berkessel-Katsuki ligand complex, Titanium cis-1,2-diaminocyclohexane salalen catalyst
Scegli un formato
100 MG
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 184.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H40F20N4O6Ti2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1436.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Applicazioni
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this pre-formed chiral ligand-Ti2O2 catalyst complex provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid P5360 or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate 155837 is recommended as a co-catalyst.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)