900744
TMS-N-ethynyl-N,4-dimethylbenzenesulfonamide
≥95%
Sinonimo/i:
N,4-Dimethyl-N-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonamide, TMS-N-methylynetoluenesulfonamide, TMS-MTYsA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
55 °C
Gruppo funzionale
sulfonamide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC=C(S(=O)(N(C)C#C[Si](C)(C)C)=O)C=C1
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)