Documenti fondamentali
900643
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-Et
ZerO2®, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Degassed and low oxygen phosphazene base, Phosphazene base ZerO2®, 1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.40
Beilstein:
7485991
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
ZerO2®
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. eboll.
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)