Documenti fondamentali
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
Scegli un formato
50 MG
CHF 88.00
CHF 88.00
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 88.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H42F6IrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
931.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 88.00
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
370.93 °C
Attivazione fotocatalizzatore
465 nm
Stringa SMILE
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
Applicazioni
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)