Documenti fondamentali
900566
Sigma-Aldrich
Potassium 3-(hydroxy)benzoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BF3KO2
Peso molecolare:
228.02
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder
Applicazioni
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench-, air-, and moisture-stable reagents for rapid chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Acylboranes: synthetic strategies and applications.
Scharnagl F K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(8), 1738-1752 (2017)