Documenti fondamentali
900486
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
70 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
Sinonimo/i:
Maleimide-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
Scegli un formato
1 EA
CHF 397.00
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 397.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
nanourchin
Durata
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Dimensione particelle
70 nm
λmax
600 nm
Gruppo funzionale
maleimide
Note legali
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.