797723
Gold nano-urchins
80 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
Descrizione
Particles:∼7.82E+9/mL
Livello qualitativo
Stato
liquid
nanourchin
OD
1
Dimens. media delle particelle
80 nm
λmax
620 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.