Documenti fondamentali
900395
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Cl13COOCH2CH3
Peso molecolare:
109.52
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)