Documenti fondamentali
900354
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-methyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Sinonimo/i:
PMeOx-Azide, PMeOx-N3
Scegli un formato
500 MG
CHF 365.00
CHF 365.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 365.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(C4H7NO)nN3
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
CHF 365.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mn 10,000
Ind. polidispersione
≤1.2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.