Documenti
717932
Sigma-Aldrich
(±)-Geosmin-(10-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2β,6α-Dimethylbicyclo[4,4.0]decan-β-ol-(10-methyl-d3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D3H19O
Peso molecolare:
185.32
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3