Documenti fondamentali
900295
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Sinonimo/i:
PLA, PLLA, Polylactide
About This Item
Formula condensata:
CH3(C3H4O2)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
chips or granules (chunks)
Viscosità
1.5 dL/g
Temp. transizione
Tm 167-175 °C
Tg 57 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.