Documenti fondamentali
900191
Sigma-Aldrich
Silver Nanoparticle Pneumatic Aerosol® Jet Ink
Sinonimo/i:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle pneumatic aerosol® Jet ink, xcm-nsPA-RS1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Descrizione
Conductivity: ≥1 x 105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
Stato
dispersion
Viscosità
10-13 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
Cationi in tracce
Ag: 63-67 wt. % (by ash)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Caution, do not freeze.
Note legali
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)