900157
2-Cyanobutanyl-2-yl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Punto di fusione
117-122 °C
Stringa SMILE
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C=C1C
InChI
1S/C11H15N3S2/c1-5-11(4,7-12)16-10(15)14-9(3)6-8(2)13-14/h6H,5H2,1-4H3
YLQFEMAFHJDHDH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.