Documenti fondamentali
900029
Sigma-Aldrich
Polyphthalaldehyde
Linear
Sinonimo/i:
PPA
Scegli un formato
500 MG
CHF 241.00
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 241.00
About This Item
Formula condensata:
(C8H6O2)n
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
average Mn 5000-8000
Ind. polidispersione
<2
Applicazioni
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Probe-based 3-D nanolithography using self-amplified depolymerization polymers.
Armin W Knoll et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(31), 3361-3365 (2010-04-27)
Wanji Seo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(27), 9234-9235 (2010-06-23)
This Communication describes a strategy for designing stimuli-responsive plastics that are capable of responding to chemical signals in the environment by changing shape. The plastics consist of patterned mixtures of poly(phthalaldehyde) polymers in which each polymer contains a different end-capping