Documenti fondamentali
89846
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Fmoc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Fmoc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C31H27NO4/c33-29(34)19-28(30(21-11-3-1-4-12-21)22-13-5-2-6-14-22)32-31(35)36-20-27-25-17-9-7-15-23(25)24-16-8-10-18-26(24)27/h1-18,27-28,30H,19-20H2,(H,32,35)(H,33,34)/t28-/m0/s1
GQRZIYGFRVKFSB-NDEPHWFRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)